Learn More
Acétonitrile, qualité Optima™ LC/MS, Fisher Chemical
Catalog Number p-3112098
118.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1L
2,5L
4 L
75-05-8
41.053
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
75-05-8
41.053
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
Acétonitrile, >-99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, nitrile d’éthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, méthane, cyano, mecn, 2,5 L
Acétonitrile, > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthane, cyano, nitrile d’éthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, mecn, acétonitrile, cyanure de méthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, cyanométhane, 1 L
  • Phase mobile idéale pour les applications LC/MS et UHPLC-UV dans les industries pharmaceutique, biotechnologique, clinique, environnementale et de sécurité alimentaire.
  • Nouveau test d’élution de gradient avec écrans de détecteur à barrettes de photodiodes pour l’absorption des contaminants UV à chaque longueur d’onde de la plage 200 à 400 nm, afin de permettre des lignes de base lisses et de réduire les interférences.
  • Évalué pour 17 impuretés métalliques à des concentrations en ppb afin de réduire au minimum la formation d’adduits métalliques pendant l’analyse et de simplifier l’interprétation spectrale.
  • La filtration 0,1 micron minimise les particules gênantes qui peuvent interférer avec les performances des systèmes LC/MS et UHPLC
  • Constitue la solution idéale pour préparer des mélanges de phases mobiles plus propres et sans particules. L’ionisation en mode positif (comme la propazine) et l’ionisation en mode négatif (comme le mécoprop) avec ESI et MS à simple quadripôle détectent les contaminants organiques à 50 ppb max et 300 ppb max respectivement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance ≤1.00 AU at 190nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.781g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Formulated for UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Assay: 99.9% min by GC
Résidus après évaporation ≤0.8ppm
Notes de pourcentage du dosage GC
Formule moléculaire C2H3N
Acide titrable ≤0.008meq/g
Formule linéaire CH3CN
Base titrable ≤0.0006meq/g
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Numéro UN 1648
Viscosité 0.36cp at 20°C
Eau ≤0.01%
Merck Index 15, 69
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.