Learn More
Atlas Material Testing™ Carter simple en styrène acrylonitrile, grand modèle
Marque: Atlas Material Testing™ RB141B421
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.94500kg
Description
Carter Senior pour cartouches à double joint torique• A compléter par cartouche 254mm à double joint torique
• Montage rapide par auto-centrage
• Qualité alimentaire
• Station de filtration composée d'un carter et d'une cartouche de filtration
• Cartouche à montage rapide
• Raccord rapide à double joint torique en partie supérieure s'emmanchant directement dans la tête du carter
• Excellente étanchéité et grande facilité d'entretien
• Carter Senior SAN transparent
• Tête en polypropylène renforé, bol en styrène carylonitrile SAN transparent. Event intégré pour purge d'air. Joint en éthylène propylène ETP
• Carter Senior transparent SAN
• Raccord 3/4 in.G
Spécification
Pour cartouches d’étanchéité à double anneau | |
8 bar |