Learn More
Chlorure d’acétyle, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-49772
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
75-36-5
C2H3ClO
78.50
MFCD00000719
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
6367
CHEBI:37580
Chlorure d’acétyle
CC(Cl)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
75-36-5
C2H3ClO
78.50
MFCD00000719
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
6367
CHEBI:37580
Chlorure d’acétyle
CC(Cl)=O
Chlorure d’acétyle, 99 % et plus, C2H3ClO, numéro CAS-75-36-5, chlorure d’acide acétique, acide acétique, chlorure, chlorure acétique, acétylchlorure, ccris 4568, ch3cocl, chlorure d’éthanoyle, hsdb 662, numéro de déchets rcra u006, unii-qd15rno45k, 250 ml, 99 % min. (GC), 02, 173, 51,0 C, 100,0, 99,0, CHEBI:37580
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Note relative au nom p.a.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 51.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCl
Indice de réfraction 1.3876 to 1.3896
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Poids de la formule 78.5
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.