Learn More
Chlorure d’acétylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735228
17.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
60-31-1
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00011698
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
6060
CHEBI:2417
2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
60-31-1
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00011698
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
6060
CHEBI:2417
2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 5 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.