Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane Supor™
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
175.00€ - 3230.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 125 μl |
Matériau de boîtiers | Acrylique modifié |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17164671
|
Cytiva
AP-4426 |
0,45 μm | 1000/Pk. |
3230.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17154671
|
Cytiva
AP-4425 |
0,45 μm | 50/Pk. |
191.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17124701
|
Cytiva
AP-4799 |
0,2 μm | 50/Pk. |
175.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
PES | |
3,9 cm2 | |
Acrylique modifié | |
Binder-free Borosilicate Glass | |
25 mm |
Non stérile | |
< 125 μl | |
Hydrophile | |
55°C |