Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™ EKV
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
306.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Quantité | 3/boîte |
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17144221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12094 |
Raccord d’entrée cannelé, raccord de sortie cannelé avec cloche de remplissage |
306.00€
3 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17154221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12095 |
Bride sanitaire de 1/2 po |
306.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Traitement efficace des volumes de liquides jusqu’à 20 litres
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
Spécification
PES Hydrophile | |
0,2 μm | |
3/boîte |