Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 800 avec membrane Fluorodyne™ II
Capsules AcroPak 800 avec membrane Fluorodyne II (PVDF) compatible avec les solvants aqueux et organiques.
195.00€ - 232.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PVDF (hydrophile) |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 800 cm2 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17154241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12473 |
0,1 μm |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17144241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12471 |
0,2 μm |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La membrane de stérilisation à double couche améliore la fiabilité
- L’évent d’air en amont évite la formation de vapeurs
- Fabriquées sans utiliser d’adhésifs pour minimiser les substances extractibles
- Pré-stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
PVDF (hydrophile) | |
Stérile | |
800 cm2 | |
1 de chaque |