Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour filtration aqueuse
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
184.00€ - 495.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Matériau de boîtiers | Boîtier en polypropylène |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17114601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8019 |
0,2 μm | Supor (PES) | 350 μl |
355.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8119 |
0,2 μm | Supor (PES) | 1 mL |
184.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8231 |
1,0 μm | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant) | 2 ml |
184.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8027 |
30 à 40 μm | Milieu en polypropylène/polyéthylène non tissé | 350 μl |
495.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8031 |
1,0 μm | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant) | 350 mL |
191.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8127 |
30 à 40 μm | Milieu en polypropylène/polyéthylène non tissé | 1 mL |
209.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8131 |
1,0 μm | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant) | 1 mL |
184.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8227 |
30 à 40 μm | Milieu en polypropylène/polyéthylène non tissé | 2 ml |
281.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Non stérile | |
Boîtier en polypropylène |