Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour ultrafiltration
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 8035
Informations supplémentaires : Poids : 0.82650kg
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Omega (polyéthersulfone modifié) | |
Non stérile | |
10/boîte |
30 kDa | |
Boîtier en polypropylène | |
350 μl |