Learn More
Septum pour AcroSeal™ , caoutchouc butyle/téflon, Thermo Scientific Chemicals
Dimensions : 43 x 3 mm
Marque:  Thermo Scientific Acros 434560100
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10686660
  • 73.90€ / 10 pièces
En stock
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
43 x 3mm
10 de chaque
Caoutchouc butyl, Teflon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents