missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (30% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™

Catalog Number p-8014540
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme physique Liquid
Composition Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
Conductivité <100μS/cm
Densité 1.04 at 20°Cg/cm3
Couleur Colorless
pH 6 to 8
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'