Learn More
Deutsch Neumann™ Acrylnitril-Butadien Stoppers
0.65€ - 2.25€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Acrylonitrile-butadiène |
Type de produit | Bouchon |
Dureté | 45 Shore A |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10411104
|
Deutsch Neumann™
1010323 |
23mm |
1.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10340671
|
Deutsch Neumann™
1010321 |
21mm |
1.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579412
|
Deutsch Neumann™
1010329 |
29mm |
1.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10014770
|
Deutsch Neumann™
1010318 |
18mm |
0.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10606371
|
Deutsch Neumann™
1010331 |
31mm |
2.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Noir | |
Acrylonitrile-butadiène | |
Bouchon | |
45 Shore A |