Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Description
- Idéal pour garder les mains au chaud dans les applications d’entretiens et de transformation des aliments
- Le revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés
- Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
- Le revêtement micro-point sur la paume améliore les capacités de préhension
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Coating Material | PVC |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 312XB |
À utiliser avec (application) | Transformation des aliments |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Séries | 78-202 |
Yarn Gauge | 10 |