Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre au charbon actif
Marque:  Welch Ilmvac™ 700191
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10608271
  • 237.44€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Piège à charbon actif
• Protège la pompe contre les vapeurs de solvants ou acides
• Piège charbon actif
• Raccord DN25
Spécification
Spécification
1/boîte
DN 25
Filtre au charbon actif