Learn More
Socorex™ Micropipettes manuelles Acura™ XS
Micropipettes supérieures et très tranchantes, courtes, lisses et légères. Les micropipettes XS manuelles Socorex™ Acura™ sont conçues de manière ergonomique et conviennent parfaitement aux laboratoires de recherche.
315.00€ - 336.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Modèle Acura™ XS manuelles
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Acura™ XS
Type Micropipette
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Précision Précision Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Précision Précision Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11902441
Afficher les documents Détails de la promotion
Socorex™
826.0002
< 5,0 % - < 1,5 % 0,1 à 2 μl
336.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11972431
Afficher les documents Détails de la promotion
Socorex™
826.0010
< 1,8 % - < 0,5 % 0,5 à 10 μl
336.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11982431
Afficher les documents Détails de la promotion
Socorex™
826.0020
< 1,7 % - < 0,5 % 2 à 20 μl
322.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11922441
Afficher les documents Détails de la promotion
Socorex™
826.0200
< 0,6 % - < 0,2 % 20 à 200 μl
315.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Optimisation du rapport forme/taille pour faciliter l'utilisation des microtubes.
  • Poids réduit - plus léger que les principales marques.
  • Le joint breveté Socorex™, unique, réduit les forces d'activation et offre un pipetage ultra-souple.
  • Éjecteur de pointes réglable.
  • Autoclavable entièrement assemblé.
  • Performances métrologiques inégalées.
Spécification
Spécification
Autoclavables
1
Micropipette
36 mois
Acura™ XS manuelles
Acura™ XS