Learn More
Acycloguanosine, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acycloguanosine |
Point de fusion | 256°C to 260°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 10 mg |
Merck Index | 15134 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.7mg/mL |
Poids de la formule | 225.2 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acycloguanosine