Learn More
ADAM12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ADAM12 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805265
|
Proteintech
26928-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895255
|
Proteintech
26928-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ADAM12 is a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease-like domain) family. Two forms of ADAM12 have been described: ADAM12S and ADAM12L (short and long forms). The short form is a soluble form lacking the transmembrane and cytoplasmic domains. The short form of ADAM12 was reported to provoke myogenesis, and the lack of cytoplasmic domain suggests different regulation pathways (although both forms can be expressed in the same tissue).Spécification
ADAM12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43184, Q61824 | |
11489, 679837, 8038 | |
ADAM12 Fusion Protein Ag17474 | |
Primary | |
-20°C | |
ADAM12 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ADAM 12, ADAM12, MCMP, MCMPMltna, Meltrin alpha, MLTN, MLTNA | |
Adam12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |