Learn More
Adamantane, +99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 146110010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 281-23-2 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité. 1kg
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13458368
  • 330.90€ / 1kg
Expédition estimée
13-11-2020
Spécification
Identifiants chimiques
281-23-2
136.24
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
9238
adamantane
C10H16
MFCD00074719
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
CHEBI:40519
C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Spécification
Adamantane
Flacon en verre
205.0°C to 210.0°C
99+%
99.0
99+%
MFCD00074719
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
adamantane
9238
136.24
99+%
Authentic
Blanc à beige
1kg
281-23-2
100.0
C10H16
15,137
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
C1C2CC3CC1CC(C2)C3
136.24
CHEBI:40519
Cristaux ou poudre cristalline