Learn More
Epredia™ Lames Adamas jetables pour supports de lames magnétiques
Choisissez l’une des deux tailles de lames jetables Adamas Epredia™ pour supports de lames magnétiques, disponibles en 60 mm et 80 mm.
61.15€ - 279.00€
Spécification
Type de produit | Jetable, magnétique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Supports de lames magnétiques jetables |
Largeur (métrique) | 18mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12697816
|
Epredia™
160010 |
60mm | 10 / boîte |
61.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12607826
|
Epredia™
160020 |
60mm | 50 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12627826
|
Epredia™
160050 |
80mm | 50 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Choisissez l’une des deux tailles de lames Adamas jetables Thermo Scientific™ pour supports de lames magnétiques, disponibles en 60 mm et 80 mm.
Le nucléosome humain recombinant, protéine H2A-ubiquityl est dérivé d’E. coli. Le nucléosome humain recombinant, protéine H2A-ubiquityl a été validé pour les applications suivantes : Bioactivité.Spécification
Jetable, magnétique | |
Supports de lames magnétiques jetables | |
18mm |