Learn More
ADAMTSL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ADAMTSL4
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16834434
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15304-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16824434
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15304-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
This gene is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like gene family and encodes a protein with protein with seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Spécification
Spécification
ADAMTSL4
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q4FZU4, Q6UY14, Q80T21
229595, 310670, 54507
ADAMTSL4 Fusion Protein Ag7781
Primary
-20°C
ADAMTSL4
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ADAMTS like 4, ADAMTS like protein 4, ADAMTSL 4, ADAMTSL4, TSRC1, UNQ2803/PRO34012
Adamtsl4
IgG
Antigen Affinity Chromatography