missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ADAP2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802064
|
Proteintech
13706-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892054
|
Proteintech
13706-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family (Potential). Binds phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate (PtdInsP3) and inositol 1, 3, 4, 5-tetrakisphosphate (InsP4). Possesses a stoichiometry of two binding sites for InsP4 with identical affinity.Spécification
ADAP2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8R2V5, Q9JK15, Q9NPF8 | |
216991, 55803, 56826 | |
ADAP2 Fusion Protein Ag4641 | |
Primary | |
-20°C | |
ADAP2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADAP2, ArfGAP with dual PH domains 2, cent b, CENTA2, Centaurin alpha 2, Cnt a2, HSA272195 | |
ADAP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |