Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Adaptec, standard
Catalog Number p-7159667
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Fumée
Transparent
Conçues pour s’adapter au plus grand nombre de travailleurs, ces lunettes de sécurité sont élégantes, confortables et réglables et offrent une excellente protection, une excellente optique et un revêtement anti-buée / anti-rayures HydroShield.
  • Le pont de nez à trois positions est simple à ajuster et maintient les yeux centrés sur le verre, où la clarté optique est meilleure
  • La vision des travailleurs est moins forcée pour qu’ils connaissent moins de fatigue oculaire, travaillent plus confortablement pendant de plus longues périodes et puissent voir plus clairement leur travail
  • Le matériau doux et flexible permet à chaque plaquette de nez de se conformer indépendamment au visage de l’utilisateur, offrant un plus grand confort, un plus grand contact et une plus grande stabilité
  • L’angle du verre réglable améliore la sécurité et réduit l’apparition de buée.
  • Chaque charnière située au niveau des tempes permet d’ajuster les lunettes en hauteur selon sept positions. Vous disposez d’un angle d’ajustement de 30 degrés, de telle sorte que les verres sont donc inclinés pour offrir une protection optimale des yeux et créer un espace idéal pour la circulation de l’air
  • Une conception de branche exclusive (brevet en cours d’obtention) permet aux travailleurs d’ajuster la tension de la branche à tout moment, en toute sécurité et sans enlever les lunettes
  • Le bras de la branche est doté d’un insert rigide qui glisse de l’avant vers l’arrière pour contrôler la pression contre la tête pour un ajustement plus ferme ou plus lâche.
  • Disponibles dans des conceptions standard, étroites et larges
  • Un seul style signifie simplicité de stockage et de commande ainsi que l’utilisation constante des lunettes par tous les travailleurs de votre établissement. Il n’y a plus besoin de stocker 3 à 5 différents styles de lunettes de plusieurs fabricants
  • Monture ventilée et rembourrée pour moins de buée
  • Le revêtement anti-buée à double action HydroShield du verre offre une performance sans buée 20X plus longue, même après une usure prolongée et des nettoyages répétés et offre une résistance aux rayures X meilleure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Type de lentille Hydroshield coating
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Description Diélectrique
Certifications / conformité (Europe) Catégorie EPI CE :2, QA :ISO 9001/2000, Certificat CE :C2317.1N, attestation CE :C2317.1N
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) Bâtiment, construction, industrie générale, entretien
Couleur de la monture Rouge, noir
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate