Learn More
HUBER Adaptateur pour bain
Adaptateur pour filetage mâle M16 x 1
Marque:  HUBER 6453
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 10025661
  • 135.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Adaptateur
Spécification
Spécification
Dimensions du filetage : M30 x 1,5 femelle à G 1 femelle
Adaptateur
16 x 1 m