Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir n°4780
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 4769
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10038142
  • 136.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-09-2022
Description
  • Adaptateur pour portoir n°4780
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
13 x 15 ml
120 mm
13
Conique
17 mm
Portoir n°4780