Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour flacons de réaction à centrifuger
Maintient fermement les flacons de réaction lors du processus de centrifugation.
130.00€ - 297.00€
Spécification
Type | Adaptateur pour centrifugeuses |
---|---|
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710729
|
Sigma Laborzentrifugen™
14122 |
9 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml |
189.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10096081
|
Sigma Laborzentrifugen™
14000 |
20 flacons de réaction de 0,25/0,4 ml |
130.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10137631
|
Sigma Laborzentrifugen™
14002 |
10 flacons de réaction de 1,5 à 2,0 ml |
130.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11760699
|
Sigma Laborzentrifugen™
14151 |
12 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml |
237.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11790709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14162 |
26 flacons de réaction de 1,5/2,2 ml |
297.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Peuvent accueillir un nombre varié de tubes de divers volumes
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
2/boîte |