missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à fond rond

Maintient fermement les tubes lors du processus de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 14167

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11700729

  • 297.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 21-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fournis par kit de 2

Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
de 25,5 à 29 mm
12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml
8 tubes de 30 ml
de 90 à 100 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions