missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à fond rond

Maintient fermement les tubes lors du processus de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 14174

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11740719

  • 297.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fournis par kit de 2

Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
de 38 à 40 mm
12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 14169, Adaptateur pour tubes 7 x 42 ml (kit de 2), 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml
3 tubes de 85 ml
de 85 à 115 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions