missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à fond rond

Maintient fermement les tubes lors du processus de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 14153

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11780709

  • 237.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fournis par kit de 2

Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
1 tube de 85 ml
de 105 à 115 mm
13085, 15076, 15080
de 38 à 40 mm
12500, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12505-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12500-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12600, rotor angulaire 6 x 500 ml
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions