Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Allonge pour creusets filtrants
L'adaptateur de creuset filtrant avec tige intégrée sert à tenir l'entonnoir filtrant.
Marque: DWK Life Sciences 243162206
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les creusets de filtration sans tige peuvent être prolongés avec l’adaptateur de creuset de filtration. La tige de sortie intégrée permet un écoulement propre du filtrat dans le flacon de filtration.
- Extension avec poignée intégrée pour recevoir le creuset de filtration
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
34 mm | |
Oui | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Séparation du filtrat pour son traitement ultérieur ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage ; adaptateur de caoutchouc correspondant disponible |