Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour tubes à échantillon
Parfaits pour une utilisation avec des microcentrifugeuses. Les adaptateurs pour tubes à échantillons Fisherbrand™ sont durables et résistants.
45.15€ - 54.65€
Spécification
Type Adaptateur
Nb par paquet 6/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10732711
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Tubes à échantillons de 0,5 ml
54.65€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
11833503
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Tubes à échantillons de 0,4 ml
45.15€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • De couleur blanche
  • Disponibles pour différentes tailles de tubes
Spécification
Spécification
Adaptateur
6/boîte