Learn More
BOLA Adaptateur Tri-Clamp Raccord de tuyau
Code produit 16606936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
10,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
16606936 10,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16606936 Fournisseur BOLA Code fournisseur D91502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur Tri-Clamp Raccord de tuyau pour la transition de Tri-Clamp Conformément à la norme DIN 32 676 (plaque 25,0 mm) pour le diamètre extérieur du raccord de tuyau 10,4 mm
Raccord en PTFE pour la transition de Tri-Clamp conformément à la norme DIN 32 676 pour un raccord de tuyau. Résistance chimique universelle, le produit en circulation n'est exposé qu'au PTFE.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 10,4 mm