Learn More
ADCY3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ADCY3 |
---|---|
Concentration | 0.65 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839014
|
Proteintech
19492-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829014
|
Proteintech
19492-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes adenylyl cyclase 3 which is a membrane-associated enzyme and catalyzes the formation of the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). This protein appears to be widely expressed in various human tissues and may be involved in a number of physiological and pathophysiological metabolic processes.Spécification
ADCY3 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O60266, P21932, Q8VHH7 | |
104111, 109, 64508 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ADCY3 |
0.65 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AC III, AC3, ADCY3, adenylate cyclase 3, Adenylate cyclase type 3, Adenylate cyclase type III, Adenylyl cyclase 3, ATP pyrophosphate lyase 3, KIAA0511 | |
Adcy3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |