Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
2040.00€ - 2130.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 12469 |
---|---|
Comprend | Raccords |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10003084
|
Thermo Scientific™
50073773 |
Adaptation rétrofit aux armoires de 1,2 / 1,5 m |
2040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11861521
|
Thermo Scientific™
50078783 |
Adaptation rétrofit aux armoires Herasafe KS / Safe 2020 de 0,9 m |
2130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
- Additional Activated Carbon Filter
- Fittings Included.
- Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
Spécification
EN 12469 | |
Raccords |