Learn More
Epredia™ Lames adhésives Excell
Les lames SuperFrost Excell sont particulièrement utiles dans les applications impliquant la récupération d’épitopes induite par la chaleur à pH élevé (HIER), les fragments de méthacrylate Epon et de méthyle, la microdissection par capture laser (LCM) et la culture cellulaire.
Marque: Epredia™ J5800AMNZ
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.33300kg
Description
- Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
- Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
- Revêtement fiable et uniforme
- Perte d’échantillon minimale
- Action adhésive fiable et sûre
Spécification
75 mm | |
25 mm | |
Blanc |