Learn More
Dihydrazide adipique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777181
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
1071-93-8
C6H14N4O2
174.20
MFCD00007614
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
66117
Hexanedihydrazide
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
1071-93-8
C6H14N4O2
174.20
MFCD00007614
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
66117
Hexanedihydrazide
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Adipic dihydrazide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NNHCO(CH2)4CONHNH2
Quantité 25 g
Beilstein 02, I, 277
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,slightly soluble in acetone,insoluble in ethanol,ether and benzene
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipic dihydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.