Learn More
Dihydrazide adipique, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 203311000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1071-93-8 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
1071-93-8 | |
174.2 | |
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N | |
66117 | |
C(CCC(=O)NN)CC(=O)NN |
C6H14N4O2 | |
MFCD00007614 | |
adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m | |
hexanedihydrazide |
Spécification
Adipic dihydrazide | |
Flacon en plastique | |
178.0°C to 182.0°C | |
1071-93-8 | |
100.0 | |
C6H14N4O2 | |
MFCD00007614 | |
adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m | |
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N | |
hexanedihydrazide | |
66117 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
Blanc à jaune | |
100g | |
97.5 | |
98% | |
H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 | |
02, I, 277 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,slightly soluble in acetone,insoluble in ethanol,ether and benzene | |
C(CCC(=O)NN)CC(=O)NN | |
174.2 | |
174.2 | |
98% |
Sécurité et traitement
- Adipic dihydrazide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.