Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Catalog Number 10793085
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
488-81-3
C5H12O5
152.15
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
488-81-3
C5H12O5
152.15
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Adonitol, 98 %, C5H12O5, numéro CAS-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylite, xylitol, 100 g, 97,5 % min (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, blanc, 207-685-7, 152.15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, authentique, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Adonitol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine