Learn More
Invitrogen™ Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001610.2 |
---|---|
Alias de gène | ADRBK1 (GRK2) |
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | His Tag |
Système d’expression | Baculovirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583437
|
Invitrogen™
PV3361 |
10μg |
634.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13156951
|
Invitrogen™
PR4694A |
1mg |
7890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15408423
|
Invitrogen™
PR4694C |
100 μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ADRBK1 (GRK2) is a serine⁄threonine kinase. Many of the G protein-coupled receptors are known to be phosphorylated by G protein-dependent receptor kinases (GRKs)Spécification
NP_001610.2 | |
Human | |
Baculovirus |
ADRBK1 (GRK2) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.