Learn More
Masque de protection jetable, certifié de haute qualité
Masques pour dispositifs médicaux de classe I marqués CE de haute qualité, certifiés conformes à la directive européenne MDD 93/42/CEE et EN14683:2019. Ces masques à 3 plis en PP sans latex avec contours d’oreille offrent un excellent ajustement avec un joint de nez réglable pour plus de sécurité. Entièrement certifié, qualité garantie.
Marque: N/A 12888004
Description
- Protection jetable à usage unique
- Marquage CE ; dispositif médical de classe I, certifié selon la directive européenne MDD93 /42 /CEE répondant à la norme EN14683:2019 pour les masques médicaux
- Les contours d’oreille et une couture supérieure à câble interne souple et flexible pour une tenue confortable autour du nez
- Couche externe en polypropylène non tissé
- Couche interne en polypropylène non tissé thermolié
- Sans latex réduisant les risques d'irritation cutanée pour le porteur
- Extérieur bleu
- Taille universelle et facilité d'ajustement
Spécification
Oui | |
Marquage CE ; dispositif médical de classe I, certifié selon la directive européenne MDD93 /42 /CEE ; conforme EN14683 :2019 norme pour les masques médicaux | |
Polypropylène non tissé (extérieur et intérieur), PP fondu-soufflé (filtre) | |
17,5 cm | |
Étalon |
3 plis | |
Bleu | |
Contours d’oreille | |
PP | |
9,5 cm |