Learn More
Cole-Parmer™ Porte-filtre pour microanalyse en verre Advantec™
Idéal pour les petits à moyens volumes de liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 06645-13
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 15331256
  • 362.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Porte-filtre de microanalyse
  • Comprend un entonnoir et une base en verre borosilicaté, un bouchon en caoutchouc de silicone et une pince en aluminium anodisé
  • Les supports de 90 mm sont parfaits pour les échantillons visqueux de grand volume ou ceux avec une particule lourde ou une biocontamination qui obstrueraient un filtre de 47 mm
Spécification
Spécification
Verre fritté
Porte-filtre pour microanalyse tout en verre
15 ml
25mm