Learn More
Motic™ Microscope binoculaire AE31E
Utilisez ce microscope pour les contrôles de routine de cellules vivantes. Le microscope binoculaire inversé Motic™ AE31E est idéal pour les environnements universitaires, cliniques de routine et de laboratoire.
Marque:  Motic™ 1100100200565
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15358805
  • 4720.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
  • Centrage télescopique.
  • Objectif plan achromatique CCIS PL4X
  • Objectif plan de phase achromatique CCIS PL PH 10X, LWD PL PH 20X, LWD PL PH40X
  • Platine ordinaire, inserts de platine en verre et en métal
  • Coulisseau de phase, centrable PH1, fond clair, PH3
Spécification
Spécification
100/240 V
Tourelle quintuple orientée sur le côté.
Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut WFPL10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc.
Microscope binoculaire inversé
Condenseur ELWD N.A. 0,3 avec coulisseau de phase (Ph1, BF)
Alimentation universelle 100/240 V (CE)
Halogène Koehler quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 6 V/30 W