Learn More
Eppendorf™ Couvercles de rotor étanches aux aérosols
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de rotors Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 5490063007
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
- En aluminium
- Étanche aux aérosols
- Autoclavables pendant 20 min à 121°C
Spécification
Couvercle étanche aux aérosols | |
Aluminium | |
FAndash;45-24-11 | |
Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes. |