Learn More
Aflatoxine B1, cristalline, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033150
202.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1162-65-8
C17H12O6
312.28
MFCD00869647
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
186907
CHEBI:2504
11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1162-65-8
C17H12O6
312.28
MFCD00869647
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
186907
CHEBI:2504
11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
L’aflatoxine B1, cristalline, n° CAS 1162-65-8, fait partie d’un groupe de mycotoxines présentant de puissantes activités hépatotoxiques t cancérogènes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’aflatoxine B1 (AFB1) fait partie d’un groupe de mycotoxines produites par Aspergillus flavus, et Aspergillus parasiticus, montrant des activités cancérogènes
• L’AFB1 peut induire la transversion de G à T dans la troisième position du codon 249 du gène suppresseur de tumeur p53, entraînant une mutation et favorisant le processus carcinogène
Applications
• L’aflatoxine B1 montre une activité tératogène
• C’est un substrat CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6 et CYP3A et peut être utilisée pour étudier la famille CYP dans des études in vitro et in vivo.
•Elle peut provoquer une immunosuppression dans les modèles animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aflatoxin B1
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 171
Poids de la formule 312.27