Learn More
Neville and More™ Flacon de plasma Afnor
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5.4 cm
9.1 cm
Description
- Avec col à vis
- Matériau du col : verre inviolable
- Inviolable
- Non réactif
- Matériau : verre
Spécification
Taille du bouchon | 4 cm |
Type de bouchon | Plasma 40 |
Hauteur (métrique) | 11,5 cm |
Type de produit | Flacon plasma |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) interne | 5.4 cm |
À utiliser avec (application) | Permet de stocker du plasma |
Matériau | Verre (type 1) |
Nbre par carton | 72 |
Volume (métrique) jusqu’au rebord | 142 ml |