Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumotrade; Aganitrade; sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
Marque:  Terumo™ 8AN2719R1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10440kg
Code produit. 15341557
  • 7.79€ / 100 pièces
En stock
Description
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
Spécification
Spécification
Stainless Steel
27 G
19 mm
Triple biseau 11°
Gris
0,4 mm
Aiguille hypodermique stérile à usage unique