Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques Agani
À utiliser avec les seringues en PP Terumo™. Les aiguilles hypodermiques Terumo™ Agani à triple biseau sont lubrifiées au silicone pour faciliter leur insertion.
5.30€
Spécification
Matériel Acier inox
Type de pointe d’aiguille À triple biseau, 11°
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Calibre de l’aiguille Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) de l’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre de l’aiguille Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) de l’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
15301557 Terumo™
8AN2613R1
26 G 0.45 mm 13 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 181
Ajouter au panier
15321547 Terumo™
8AN2238R1
22 G 0.7 mm 38 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 114
Ajouter au panier
15341547 Terumo™
8AN2325R1
23 G 0.6 mm 25 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 106
Ajouter au panier
15341557 Terumo™
8AN2719R1
27 G 0.4 mm 19 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 50
Ajouter au panier
15361537 Terumo™
8AN2038R1
20 G 0.9 mm 38 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 92
Ajouter au panier
15371547 Terumo™
8AN2516R1
25 G 0.5 mm 16 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 155
Ajouter au panier
15391537 Terumo™
8AN2138R1
21 G 0.8 mm 38 mm 5.30€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 72
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier inox
  • Pointes triplement biseautés
  • Lubrification en silicone
Spécification
Spécification
Acier inox
À triple biseau, 11°