Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumotrade; Aganitrade; sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
Marque: Terumo™ 8AN2325R1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
- En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
- Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
- Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
- À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
- Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
- Marquage CE et sans latex
- Fournis en boîtes de 100 aiguilles
Spécification
Stainless Steel | |
23 G | |
25 mm | |
Triple biseau 11° |
Bleu | |
0,6 mm | |
Aiguille hypodermique stérile à usage unique | |
Stérile |