Learn More
Agarose (EEO élevé/qualité électrophorèse des protéines), Fisher BioReagents
Code produit. 10041413
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10041413
Marque: Fisher BioReagents BP162100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Coulage de gels
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• TEMED
• Agarose high EEO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom High-EEO
Forme physique Poudre / Solide
CAS 9012-36-6
Couleur Blanc crème
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0.23 to 0.26
Température de gélification 34.5° to 37.5°C
Force du gel 650g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C12H18O9
Poids de la formule 306.12
Qualité Électrophorèse des protéines