Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en agate
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage “comfort” en agate Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
1860.30€ - 6831.70€
Spécification
Type de produit | Cuve de broyage Comfort |
---|---|
Matériau | Agate |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10608321
|
RETSCH
01.462.0136 |
125 mL |
2035.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10184822
|
RETSCH
01.462.0220 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10032682
|
RETSCH
01.462.0225 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10710653
|
RETSCH
01.462.0139 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10044901
|
RETSCH
01.462.0197 |
80 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponibles en plusieurs tailles de 12 à 500 ml
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
Agate |