Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant pour étiqueteuses M6/M7
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des flacons.
Marque:  Brady™ 174112
Informations supplémentaires : Poids : 0.08200kg
Code produit. 17898144
  • 80.75€ / 500 pièces
Expédition estimée: 15-11-2023
Description
  • Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des flacons.
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Consommable de faible épaisseur adhérant aux surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre, irrégulières ou à faible énergie de surface
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Permanent Acrylic
Red
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking
No
Round
-40°C to +90°C
0.166 mm
12.7 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Matte
Nylon
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
500 Labels
-40°F to +194°F
0.0065 in.
0.5 x 0.5 in.